Läs mer
MP Biomedicals™ Grisserum
Produktkod. 17571126 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17571126 100 ml
1 options
Produktkod. 17571126 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092924149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 100ml
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Färg Rödbrun
Art Gris
Form Vätska
Produkttyp Grisserum
Kvantitet 100 ml
Koncentration 6,5 till 8,6 g/dL
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
Endotoxinkoncentration 1,2 EU/ml
För användning med (applikation) Medietillägg i virus- och mykoplasmaproduktionsapplikationer, samt vissa specialiserade applikationer
Hemoglobinkoncentration ≤65mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
pH 7 till 8