Läs mer
MP Biomedicals™ Potatis dextrosbuljong
Produktkod. 11480225 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480225 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11480225 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091008617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4430.00 SEK
    4218.04 SEK / 500g
    Save 211.96 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för odling av en mängd olika jästsvampar och mögel från mejeriprodukter och andra livsmedel
Förberedelse
  • Suspendera 24 g av mediet i en liter destillerat eller avjoniserat vatten
  • Blanda väl och värm med frekvent omrörning
  • Koka i en minut
  • Sterilisera vid °121 C (15 lb. tryck) i 15 minuter
  • När mediet ska användas för uppräkning av mögel och jäst, tillsätt till mediet, steriliseras och kyls till 45° till 50 C, °cirka 14 ml av en steriliserad 10 % lösning av vinsyra för att erhålla ett pH på 3,5
Fysiskt utseende
  • Uttorkat medium utseende: Ljus beige
  • Löslighet
    • Löslig i 2,4% destillerat eller avjoniserat vatten vid kokning
    Potatisdextrosbuljong kan användas vid analys av mejeriprodukter, drycker på flaska, fryst mat och andra typer av mat. Det kan också användas vid identifiering av svampar och jästsvampar parallellt med deras cellulära morfologi eller i metoder för mirokultivering i objektglas.
    Specifikationer
    Produkttyp Potatis dextrosbuljong
    Kvantitet 500 g
    pH 4,9 till 5,3
    Innehåll och lagring 15° till 30 °C