Läs mer
MP Biomedicals™ Proteashämmare Cocktail Kit
Produktkod. 11464072 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11464072
Brand: MP Biomedicals™ 0215883701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Endast forskningsanvändning
Detta praktiska kit innehåller följande proteashämmare i förvägda flaskor för att förbereda 100 ml inhibitorcocktail:
  • AEBSF: 40mg
  • EDTA-Na2: 500 mg
  • Leupeptin: 0,1 mg
  • Pepstatin A: 0,1 mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar AEBSF hydroklorid, EDTA dinatriumdihydrat, Leupeptin Hemisulfat, Pepstatin A
Produkttyp Cocktail av proteashämmare
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Proteashämmare
Kvantitet Varje
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protease Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Fara
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med allalokala, regionala, nationella och internationella bestämmels.