Beskrivning
- Enhetsdefinition: En enhet kommer att hydrolysera kasein för att ändra A280 0,001 per minut, pH 7,8, vid 37 °C.
- Extinktionskoefficient: (E1%) E1%280 = 4,26
- Löslighet: Löslig i vattenhaltiga buffertar (såsom 10 mM Tris, pH 7,8 vid 1 mg/ml).
- CAS-nummer: 66676-43-5
- Molekylvikt: 27 700 (sedimentationsjämvikt)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för selektiv klyvning av proteiner för aminosyrasekvensbestämning eller peptidkartläggning |
| pH-intervall | 4 och 7.8 |
| Provtyp | Staphylococcus aureus V8-stam |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Puder |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Proteas |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Protease
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Protease