Läs mer
MP Biomedicals™ Proteas, från S. aureus stam V8
Produktkod. 11424211 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424211 5 mg 5mg
11414211 1 mg 1mg
11434211 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424211 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215197205
Används för selektiv klyvning av proteiner för aminosyrasekvensbestämning eller peptidkartläggning
  • Enhetsdefinition: En enhet kommer att hydrolysera kasein för att ändra A280 0,001 per minut, pH 7,8, vid 37 °C.
  • Extinktionskoefficient: (E1%) E1%280 = 4,26
  • Löslighet: Löslig i vattenhaltiga buffertar (såsom 10 mM Tris, pH 7,8 vid 1 mg/ml).
  • CAS-nummer: 66676-43-5
  • Molekylvikt: 27 700 (sedimentationsjämvikt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används för selektiv klyvning av proteiner för aminosyrasekvensbestämning eller peptidkartläggning
pH-intervall 4 och 7.8
Provtyp Staphylococcus aureus V8-stam
Innehåll och lagring -20 °C
Form Puder
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Proteas
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protease
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Protease