Läs mer
MP Biomedicals™ Proteas, från S. aureus stam V8
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Descripción
- Enhetsdefinition: En enhet kommer att hydrolysera kasein för att ändra A280 0,001 per minut, pH 7,8, vid 37 °C.
- Extinktionskoefficient: (E1%) E1%280 = 4,26
- Löslighet: Löslig i vattenhaltiga buffertar (såsom 10 mM Tris, pH 7,8 vid 1 mg/ml).
- CAS-nummer: 66676-43-5
- Molekylvikt: 27 700 (sedimentationsjämvikt)
Especificaciones
Especificaciones
| För användning med (applikation) | Används för selektiv klyvning av proteiner för aminosyrasekvensbestämning eller peptidkartläggning |
| pH-intervall | 4 och 7.8 |
| Provtyp | Staphylococcus aureus V8-stam |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Puder |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | Proteas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Protease
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Protease
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido