Läs mer
MP Biomedicals™ Protexidase Peroxidase Protective Buffer
Produktkod. 11434346 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11434346
Brand: MP Biomedicals™ 08980631
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabiliserar höga utspädningar av HRP-antikroppskonjugat
  • Peroxidase Protective Buffer som stabiliserar HRP-konjugat.
  • Denna skyddande buffert är kompatibel med vanliga blockerande medel som BSA, skummjölk (Blotto), Tween-20 och normalt serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C