Läs mer
MP Biomedicals™ Raffinospulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
227 g
454 g
Förpackningsstorlek:
227g
454g
Beskrivning
- Vitt pulver
Jästcellskultur, genuttryck
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Tillsats | D-(+)-Raffinospentahydrat |
| Form | Pulver |
| För användning med (applikation) | Jästcellsodling, genuttryck |
| Kvantitet | 454 g |