Läs mer
MP Biomedicals™ Klar att använda 5% 7X™ Lösningar
Produktkod. 11491495 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Beskrivning:
7X-O-Matic; 1 gal.
7X; 1 gal.
ES 7X; 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
11491495 ES 7X; 1 gal. Varje
11481495 7X; 1 gal. Varje
11401505 7X-O-Matic; 1 gal. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491495 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 097668193
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En 1 gallon färdig att använda 5% lösning av 7X som inkluderar en handpump för bekväm dispensering
  • Idealisk för laboratorieartiklar av glas och plast
  • Innehåller kraftfulla sekvestreringsreagenser för att förhindra avlagringar som kan skada utrustning eller kritiskt experimentellt arbete, och de etsar inte ömtåliga glasvaror eller plastmaterial.
  • Miljövänlig, fosfatfri ES-formulering är helt löslig i vatten i alla koncentrationer och töms helt från glas på några sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Koncentration 7X
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Beskrivning ES 7X; 1 gal.
För användning med (applikation) För glas, plast, bänkutrustning och slangar
Volym (engelska) 1 gal.