Description
- Kit är utformat för att isolera och rena RNA (75 baser till 10 kb) från naturliga och denaturerande agaros- och polyakrylamidgeler.
- Avlägsnande av oinkorporerade nukleotider, buffertsalter och andra reagens från enzymreaktioner.
- Det renade RNA:t är redo för omvänd transkription och PCR, märkning och mikroarrayanalys och andra vanliga tillämpningar.
Specifications
Specifications
| Provtyp | Enzymatiska reaktioner, Lösningar, Agarosegeler, Polyakrylamidgeler |
| För användning med (applikation) | För att isolera, rena RNA (75 baser till 10 kb) från naturliga, denaturerande agaros/polyakrylamidgeler |
| Produkttyp | RNAMATRIX™ Uppslamning |
| Kvantitet | 200 förberedelser |
Safety and Handling
Product Identifier
- RNaid Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.