Läs mer
MP Biomedicals™ RNaid™ Utrustning
Produktkod. p-4696796 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Produkttyp:
RNAMATRIX™ Uppslamning
RNAMATRIX™ Uppslamning plus SPIN-filter
Förpackningsstorlek:
200 förberedelser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11383109 RNAMATRIX™ Uppslamning 200 förberedelser
11393129 RNAMATRIX™ Uppslamning plus SPIN-filter 200 förberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383109 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 111007200
RNaid™ Kit ger ett enkelt och bekvämt sätt att isolera totalt RNA från agaros- och polyakrylamidgeler och från lösningar.
  • Kit är utformat för att isolera och rena RNA (75 baser till 10 kb) från naturliga och denaturerande agaros- och polyakrylamidgeler.
  • Avlägsnande av oinkorporerade nukleotider, buffertsalter och andra reagens från enzymreaktioner.
  • Det renade RNA:t är redo för omvänd transkription och PCR, märkning och mikroarrayanalys och andra vanliga tillämpningar.
Specifikationer
Provtyp Enzymatiska reaktioner, Lösningar, Agarosegeler, Polyakrylamidgeler
För användning med (applikation) För att isolera, rena RNA (75 baser till 10 kb) från naturliga, denaturerande agaros/polyakrylamidgeler
Produkttyp RNAMATRIX™ Uppslamning
Kvantitet 200 förberedelser
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNaid Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl Pyrocarbonate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.