Läs mer
MP Biomedicals™ Rulla& Grow™ Plätering av pärlor
Produktkod. 11462330 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Håller:
2 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11462330
Brand: MP Biomedicals™ 115000550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprid säkert och enkelt jäst och bakterieceller
Rulla& Grow™ Pläteringspärlor används för att sprida 25-400 μL av bakterie- eller jästceller över ytan av en agarplatta, vilket ger ett säkrare, snabbare alternativ till den traditionella metoden att plätering med en glasstav steriliserad med etanol och låga. Steril rulle& Grow™ Pläteringspärlor tillhandahålls i två 50 ml koniska rör med kantkåpa. Mellan sex och sju 4 mm glaspärlor används per platta för totalt cirka 160 standard 100 mm plattor.
  • Sprid ut celler på bara några sekunder per platta
  • Eliminera riskerna med lågor och etanol
  • Inget behov av ömtåligt glas“ hockeyklubbor”
  • Konsekvent, jämn kolonifördelning
  • Steril och lätt att använda
Cellcykel; cellproliferation; Cellmetabolism; Cellviabilitet; Cytotoxicitet; Proteinhandel; Bakteriecellodling; Cellkonservering; Cellräkning; Livskraft; Kryokonservering; Insektscellkultur; Däggdjurscellkultur; Växtcellstillväxt; Primär cellkultur; Stamcellsodling; Jästcellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 rör
Material Glas
Produkttyp Rulla och odla pläteringspärlor
För användning med (applikation) Cellcykel, cellproliferation, cellmetabolism, cellviabilitet, cytotoxicitet, proteinhandel, bakteriecellkultur, cellkonservering, cellräkning, viabilitet, kryokonservering, insektscellkultur, däggdjurscellkultur, växtcelltillväxt
Inkluderar Kjolar 50 ml koniska rör
Tjocklek 4mm
Förvaringskrav 15° till 30 °C
Sterilitet Sterila
Håller 2 rör