Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq. med L-glutamin och natriumbikarbonat
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI 1640 |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 500 ml |
| pH | 6,9 till 7,4 |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.