Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq., utan L-Glutamin och Glukos
Produktkod. 11470425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470425 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11470425 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091646854
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utvecklad för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium har sedan dess befunnits lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom.
Specifikationer
Produkttyp RPMI 1640
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen glukos
Kvantitet 500 ml
pH 6,8 till 7,7
Innehåll och lagring 4 °C