Läs mer
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq., utan L-Glutamin och L-Leucin
Product Code. 11400415 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
Unit Size:
100ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
11400415 100 ml 100ml
1 options
Product Code. 11400415 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 091629149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 100ml
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för odling av normala humana och neoplastiska leukocyter. Det är nu ett populärt medium för allmänt bruk när det kompletteras på rätt sätt.
Specifications
Produkttyp RPMI 1640
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget leucin
Kvantitet 100 ml
pH 6,9 till 7,5
Innehåll och lagring 4 °C