Läs mer
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Beskrivning
- Diameter på torr pärla: 40 till 120 μm
- CAS: 9050-94-6
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 g |
| Flödeshastighet | ≥40 cm/h. |
| Partikelstorlek | 40 till 120μ m |
| Sängvolym | 15 till 20 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | Sephadex G-100 Media |
| Formatera | Pulver |
| För användning med (applikation) | Avsaltning och gruppseparationer av molekyler med låg och hög molekylvikt, buffertbyte och avlägsnande av små molekyler under framställning av stora biomolekyler, såsom amfolyter, tvättmedel |
| Max. Tryck | 0,96 bar |
| Typ av stöd | Tvärbunden dextran med epiklorhydrin |
| Provtyp | Proteiner, enzymer och peptider |
| Visa mer |