Läs mer
MP Biomedicals Natriumfattig kost, modifierad
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10,000 g
20,000 g
50,000 g
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Natriumbrist kost |
| Komponenter | Kaseinrenad högkvävehalt 20%, sackaros 67%, Alphacel, icke-närande bulk 2%, majsolja 7%, natriumfri saltblandning (Hartcroft och Eisenstein) 4% plus MP vitamindietberikande blandning |
| Formatera | Pellets |
| Partikelform | Pellets |
| Kvantitet | 20,000 g |
| Art | Råtta |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |