Läs mer
MP Biomedicals™ Natriumfosfatbuffert
Produktkod. 12869211 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
60 ml
Produktkod. Kvantitet
12869211 60 ml
1 options
Produktkod. 12869211 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116560205
 Begränsad artikel
I lager
Natriumfosfatbuffert är ett reagens med mycket hög buffringskapacitet som används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det förekommer i flera former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) och tribasisk (Na3PO4).
  • Komponent av FastDNA SPIN Kit för Jord och FastDNA SPIN Kit för avföring.
  • Natriumfosfat är ett reagens med mycket hög buffertkapacitet som används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi.
  • Det förekommer i flera former: monobasisk (NaH2PO4), dibasisk (Na2HPO4) och tribasisk (Na3PO4).
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
För användning med (applikation) Provberedning, provlysering, nukleinsyraisolering och rening, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys, genfunktion, genreglering
För användning med (utrustning) FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96 , SuperFastPrep-1
pH 7,8 till 8,2
Produkttyp Natriumfosfatbuffert
Kvantitet 60 ml
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.