Läs mer
MP Biomedicals™ Sojagryn, avfettad
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
Beskrivning
Avfettade sojabönor grovmalda, används i djurforskningsdieter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Komponenter | Råprotein & gt;48 %, Råfett & gt; 0,5 %, råfiber< 3,5 % |
| Formatera | Pulver |
| För användning med (applikation) | Används i djurforskningsdiet |
| Partikelform | Pellets |
| Kvantitet | 11,33 kg |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |