Läs mer
MP Biomedicals™ Sojagryn, avfettad
Produktkod. 11492781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492781 2,26 kg 5lb
11402791 11,33 kg 25lb
11412791 45,35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492781 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296002405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 5lb
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Avfettat, råprotein> 48 %
Avfettade sojabönor grovmalda, används i djurforskningsdieter.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Råprotein & gt;48 %, Råfett & gt; 0,5 %, råfiber< 3,5 %
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Används i djurforskningsdiet
Kvantitet 2,26 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C