Läs mer
MP Biomedicals™ Sojagryn, avfettad
Produktkod. p-3533232 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
Produktkod. 11492781
Brand: MP Biomedicals™ 0296002405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Avfettat, råprotein> 48 %
Avfettade sojabönor grovmalda, används i djurforskningsdieter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Råprotein & gt;48 %, Råfett & gt; 0,5 %, råfiber< 3,5 %
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Används i djurforskningsdiet
Kvantitet 2,26 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C