Läs mer
MP Biomedicals™ Sojaprotein isolerat
Produktkod. 11402781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
Produktkod. 11402781
Brand: MP Biomedicals™ 0290545680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Protein 92%
En proteinkälla som används för att förbereda djurforskningsdieter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Protein (N x 6,25) 92%, Fuktighet 6%, Aska 4,1%, Fett (PE-extrakt) 0,8%, Fiber (rå) 0,25%, Kalcium 0,15%, Fosfor 0,8%, Natrium 1,3%, Kalium 0,05%, Partikelstorlek 100 mesh, pH 100 mesh. 7.1, Antal standardplåtar< 10000/g, Salmonella Negativ, Jäst-Mögel< 100/g, trypsinhämmare 4,9 till 7,3 mg/g protein
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Sojaprotein isolerat används för att förbereda djurforskningsdieter
Kvantitet 45,35 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C