Läs mer
MP Biomedicals™ Sojaprotein isolerat
Produktkod. 11482771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482771 2,26 kg 5lb
11492771 11,33 kg 25lb
11402781 45,35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482771 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290545605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1296.96 SEK / 5lb
    Save 68.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Protein 92%
En proteinkälla som används för att förbereda djurforskningsdieter.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Protein (N x 6,25) 92%, Fuktighet 6%, Aska 4,1%, Fett (PE-extrakt) 0,8%, Fiber (rå) 0,25%, Kalcium 0,15%, Fosfor 0,8%, Natrium 1,3%, Kalium 0,05%, Partikelstorlek 100 mesh, pH 100 mesh. 7.1, Antal standardplåtar< 10000/g, Salmonella Negativ, Jäst-Mögel< 100/g, trypsinhämmare 4,9 till 7,3 mg/g protein
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Sojaprotein isolerat används för att förbereda djurforskningsdieter
Kvantitet 2,26 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C