Läs mer
MP Biomedicals™ SPIN-modul och återvinningsrör
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 Pk.
60 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 60
Beskrivning
- Spin Module ger snabbare och renare separationer än traditionella metoder som kolonner, filter eller enkel centrifugering
- När den används med GENECLEAN™ eller MERmaid™ protokoll kombinerar de hastigheten, effektiviteten och selektiviteten hos GLASSMILK™ bindningsreaktion med en ännu snabbare utförande av separations-, tvättnings- och elueringsstegen
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Provtyp | Lysat eller annan suspension |
| För användning med (applikation) | SPIN Module tillämpas inom molekylärbiologi för dess förmåga att separera partiklar från lösningar på några sekunder. |
| Produkttyp | SPIN-modul och återvinningsrör |
| Kvantitet | 60 Pk. |
| Provvolym | 500 till 700μ L vätska per centrifugering, Större volymer kräver flera laddningar |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.