Läs mer
MP Biomedicals™ Superbuljongkapslar: Stora
Produktkod. 11343299 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
stora kapslar; 1 kg
Produktkod.
11343299 stora kapslar; 1 kg
1 options
Produktkod. 11343299 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113010036
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Molekylärbiologicertifierat bakterietillväxtmedium för tillväxt av E. coli
Stora kapslar.
  • Innehåll/liter: 35g trypton, 20g jästextrakt, 5g NaCl
  • Använd 12 stora kapslar per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton-B 35g/L, jästextrakt 20g/L, NaCl 5g/L
För användning med (applikation) För att erhålla höga utbyten av lambda-fag och fagemider i Escherichia coli
Kvantitet 1000 g