Läs mer
MP Biomedicals™ T-butylerad hyrdokinon
Produktkod. 11477361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477361 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11477361 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296037480
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Renhet: 99%
  • Molekylformel:C10H14O2​
  • Molekylvikt: 166,22
  • CAS-nr: 1948-33-0
  • Synonym: BHQ; 2,5-di-tert-butylhydroxikinon; 2-(1,1-dimetyletyl)-1,4-bensendiol
  • Fysisk beskrivning: Vitt till rosa kristallint pulver
  • Beskrivning: CAO-3 Antioxidant är livsmedelsklassad beteckning för 2,6-di-tert-butyl-para-kresol (BHT Butylated Hydroxytoluene). CAO-3 är en direkt ersättning för CAO-1 (teknisk kvalitet) BHT
  • Löslighet: Löslig i alkohol, eter och metanol, aceton; något lösligt i vatten (0,5 %)
Specifikationer
Produkttyp Kosttillskott
Partikelform Pulver
Kvantitet 100 g
Art Svin
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C