Läs mer
MP Biomedicals™ TallPrep™ Adapter för 24 x 4,5 mL rörhållare på FastPrep-24
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
TallPrep™ adaptern rymmer 24 x 4,5 ml Lysing Matrix-rör. Adapterns ergonomiska design säkerställer en enkel laddning av Lysing Matrix-rör som förblir säkert förseglade under homogeniseringen. Den står stabilt på bänkskivan och används ofta som ett rörställ. Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
- Ansökan:TallPrep™ 24 X 4,5 ml adapter är idealiskt lämpad för applikationer med hög genomströmning, där upp till 24 prover kan homogeniseras samtidigt.
- Kapacitet : 20 rör
- Provvolym: Upp till 10 g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Adapter |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-24 och FastPrep-96 |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.