Läs mer
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lyseringsmatris Z, 4,5 ml rör
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 4,5 ml
50 x 4,5 ml
100 x 4,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
TallPrep™ Lysing Matrix Z kan användas med FastPrep instrument eller liknande pärlvispar. De är idealiska för lysering av djur- och växtvävnad och hela insekter. Lysing Matrix Z är ett alternativ till den mycket aggressiva Lysing Matrix A för tillämpningar som RNA- och proteinisolering från mycket seg vävnad.
- Rörstorlek: 4,5 ml
- Provtyper : Djurvävnad, växtvävnad, sega stjälkar, rötter, frön, hela insekter
- Matrissammansättning: 2 mm diameter yttriumoxidstabiliserade zirkoniumoxidpärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Ytria-stabiliserad zirkoniumoxid |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Prov: Växter, djurvävnader, trä, frön, jord, lera, bakterier, insekter, antika och torkade prover |
| Provtyp | Djurvävnader, Växter, Insekter |
| Formulering | DNase och RNase Free |
| För användning med (utrustning) | FastPrep instrument eller andra pärlvispare |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering |
| Inkluderar | Matrix Z, innehåller 2 mm diameter Ytria-stabiliserade zirkoniumoxidpärlor |
| Matris | Lysing Matrix Z |
| Produkttyp | Lysing Matrix Z |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.