Läs mer
MP Biomedicals™ Fantastisk buljong, för molekylärbiologi dehydrerade medier
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Fantastisk buljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 12g/L, Jästextrakt 24g/L, Kaliumfosfat, Monobasiskt 2,3g/L, Kaliumfosfat, Dibasiskt 12,5g/L |
| Kvantitet | 500 g |