Läs mer
MP Biomedicals™ Fantastiskt buljong II, uttorkat medium
Produktkod. 11367699 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367699 1000 g 1kg
11347699 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367699 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113046032
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rich medium för tillväxt av E. coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Jästextrakt, tryptonbuljong, natriumklorid och vitaminer
För användning med (applikation) För tillväxt av Escherichia coli
Kvantitet 1000 g