Läs mer
MP Biomedicals™ Transportfaktorer
Produktkod. 11424286 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
pH:
6,8
7,24
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH Förpackningsstorlek
11424286 6,8 1g
11414286 7,24 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424286 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08823431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9400.00 SEK
    8950.19 SEK / 1g
    Save 449.81 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Transportfaktorer är proteiner som gör att små metaboliter kan transporteras i användbar form till celler. Transferrin binder järn och gör det tillgängligt för celler i en igenkännbar form.
†Innehåller< 1,0% järn.
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Transferrin
pH 6,8
Kvantitet 1 g
Källa Poolat mänskligt plasma