Läs mer
MP Biomedicals™ Tryptisk sojaagar
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Tryptisk sojaagar är ett medium mycket rikt på näringsämnen för ''allmän användning'' i mikrobiologiska laboratorier.
Innehåller två peptoner erhållna genom enzymatisk hydrolys av kasein och sojaprotein, detta medium stöder tillväxten av en stor mängd olika mikroorganismer, inklusive kräsna aerober och anaerober.
Om så önskas kan antibiotika lätt inkorporeras såväl som andra kosttillskott eller hämmande medel.
En kort lista över mikroorganismer som växer på detta medium är följande: Streptococcus, Neisseria, Brucella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Vibrio, Haemophilus vaginals, Candida, etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Medietyp | Tryptisk sojaagar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Kaseinpepton 15 g/l, natriumklorid 5 g/l, sojapepton 5 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Isolering och odling av kräsna organismer |
| Kvantitet | 500 g |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.