Läs mer
MP Biomedicals™ Trypton, pulveriserat medium
Produktkod. 11490245 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490245 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11490245 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091010817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00 SEK
    2114.86 SEK / 500g
    Save 105.14 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Pankreatisk smältning av kasein
Trypton är en bukspottkörtelsmältning av kasein. Det används som en kvävekälla i många odlingsmedier för odling av bakterier såväl som svampar. Trypton kompletterar media för odling och underhåll av kräsna aeroba och fakultativa mikroorganismer, såsom E. coli och Pseudomonas-arter. Det används för att komplettera media vid odling av anaerober.
  • Bristen på detekterbara kolhydrater gör denna pepton till ett utmärkt val för bakteriestudier baserade på fermenteringsreaktioner.
  • Dess höga nivå av tryptofan gör den användbar vid framställning av indol.
Specifikationer
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologimedia
För användning med (applikation) Odling och underhåll av kräsna aeroba och fakultativa mikroorganismer som Escherichia coli och Pseudomonas-arter
Kvantitet 500 g
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.