Läs mer
MP Biomedicals™ USP XIII nr 2 Saltblandning
Produktkod. 11405662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405662 2 kg 2kg
11415662 10 kg 10kg
11425662 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405662 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290284502
Mineralmix för gnagardiet. Använd i kombination med tillägg USP XIII, No. 2 Mineral Mix (kat # 960300) för långsiktig tillväxt och utveckling av råttan.
Sammansättning (ingredienser, mängd):
  • Kalciumbifosfat, 13,58 %
  • Kalciumlaktat, 32,69 %
  • Järncitrat (16 till 17 % Fe), 2,96 %
  • Magnesiumsulfat, 13,7 %
  • Kaliumfosfat dibasiskt, 23,99 %
  • Natriumbifosfat, 8,73 %
  • Natriumklorid, 4,35 %
Denna mineralblandning tillför inte de essentiella mineralerna mangan, zink, koppar, jod, krom och selen. Kalciumhalten är låg. MP rekommenderar användning av tillägg.
USP XIII, No. 2 Mineral Mix (katalognummer 960300) i kombination med denna formulering för långsiktig tillväxt och utveckling av råttan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumbifosfat 13,58%, Kalciumlaktat 32,69%, Järncitrat (16 till 17% Fe) 2,96%, magnesiumsulfat 13,7%, Kaliumfosfat dibasiskt 23,99%, Natriumbifosfat 8,73%, Natriumklorid 8,73%.
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Mineralmix för gnagarkost
Kvantitet 2 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C