Läs mer
MP Biomedicals™ Vanderzant Modifieringsvitaminblandning för insekter
Produktkod. 11435712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435712 1 kg 1kg
11445712 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435712 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290324401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 SEK
    3960.99 SEK / 1kg
    Save 199.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Djurhärledd komponentfri vitaminblandning utvecklad för användning i insektscellkultur.
Blandning av 12 vitaminer som behövs för insektscellodling.
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • a-tokoferol, 8 g/kg
  • Askorbinsyra, 270 g/kg
  • Biotin, 20 mg/kg
  • Kalciumpantotenat, 1 g/kg
  • Kolinklorid, 50 g/kg
  • Kristallin folsyra, 250 mg/kg
  • Inositol, 20 g/kg
  • Niacinamid, 1 g/kg
  • Pyridoxinhydroklorid, 250 mg/kg
  • Riboflavin, 500 mg/kg
  • Tiaminhydroklorid, 250 mg/kg
  • Vitamin B12 Triturering i Mannitol, 2 g/kg
  • Q.S. med dextros
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter a-tokoferol 8 g/kg, askorbinsyra 270 g/kg, biotin 20 mg/kg, kalciumpantotenat 1 g/kg, kolinklorid 50 g/kg, kristallin folsyra 250 mg/kg, inositol 20 g/kg, niacinamid 1 g/kg, riacinamid 1 g/kg, pyridoxineflaklorid, 250 mg/kg 500 mg/kg, tiaminhydroklorid 250 mg/kg, vitamin B12 triturering i mannitol 2 g/kg Q.S. med dextros
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Vanderzant Vitaminblandning för insekter är en komponentfri vitaminblandning från djur som utvecklats eller används i insektscellkultur
Kvantitet 1 kg
Art Insekter
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C