Läs mer
MP Biomedicals™ Vanderzant Modifieringsvitaminblandning för insekter
Produktkod. p-3533251 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11435712
Brand: MP Biomedicals™ 0290324401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Djurhärledd komponentfri vitaminblandning utvecklad för användning i insektscellkultur.
Blandning av 12 vitaminer som behövs för insektscellodling.
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • a-tokoferol, 8 g/kg
  • Askorbinsyra, 270 g/kg
  • Biotin, 20 mg/kg
  • Kalciumpantotenat, 1 g/kg
  • Kolinklorid, 50 g/kg
  • Kristallin folsyra, 250 mg/kg
  • Inositol, 20 g/kg
  • Niacinamid, 1 g/kg
  • Pyridoxinhydroklorid, 250 mg/kg
  • Riboflavin, 500 mg/kg
  • Tiaminhydroklorid, 250 mg/kg
  • Vitamin B12 Triturering i Mannitol, 2 g/kg
  • Q.S. med dextros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter a-tokoferol 8 g/kg, askorbinsyra 270 g/kg, biotin 20 mg/kg, kalciumpantotenat 1 g/kg, kolinklorid 50 g/kg, kristallin folsyra 250 mg/kg, inositol 20 g/kg, niacinamid 1 g/kg, riacinamid 1 g/kg, pyridoxineflaklorid, 250 mg/kg 500 mg/kg, tiaminhydroklorid 250 mg/kg, vitamin B12 triturering i mannitol 2 g/kg Q.S. med dextros
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Vanderzant Vitaminblandning för insekter är en komponentfri vitaminblandning från djur som utvecklats eller används i insektscellkultur
Kvantitet 1 kg
Art Insekter
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C