Läs mer
MP Biomedicals™ Vitamin Diet Fortification Blandning
Produktkod. 11415782 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415782 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11415782 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290465401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 SEK
    3365.08 SEK / 1kg
    Save 169.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
VDFM
MP Vitamin Diet Fortification Blandningsformulering ger tillräckliga vitaminnivåer för att förhindra brister hos alla djurarter, vilket ger exakt kontroll över vitaminnivåerna.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter A-vitaminacetat (500 000 IE/g) 1,8 g/kg, vitamin D2 (850 000 IE/g) 0,125 g/kg, DL-a-tokoferolacetat 22 g/kg, askorbinsyra 45 g/kg, inositol 5 g/kg, män 75 g/kg, kolinklorid 2 kg, män 75 g/kg. g/kg, p-aminobensoesyra 5 g/kg, niacin 4,25 g/kg, riboflavin 1 g/kg, pyridoxinhydroklorid 1 g/kg, tiaminhydroklorid 1 g/kg, kalciumpantotenat 3 g/kg, biotin 0,02 g/kg, folsyra 1 g/kg, 09 g/kg 0,09 g/kg, vitamin 1 g/kg, 09 g/kg.
Formatera Pulver
För användning med (applikation) MP Vitamin Diet berikningsblandningsformulering ger tillräckliga vitaminnivåer för att förhindra brister hos alla djurarter, vilket ger exakt kontroll av vitaminnivåerna
Kvantitet 1 kg
Art Råtta
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MP Vitamin Diet Fortification Mixture
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .