Läs mer
MP Biomedicals™ Wesson saltblandning
Produktkod. 11435672 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435672 10 kg 10kg
11425672 2 kg 2kg
11445672 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435672 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290285110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4195.00 SEK
    3996.04 SEK / 10kg
    Save 198.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Insektsdietblandning
Pulveriserad
Wessons saltblandning är designad för insektsdietblandningen.
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Kalciumkarbonat, 21 %
  • Kopparsulfat ·5H 2 O, 0,039 %
  • Järnfosfat, 1,47 %
  • Mangansulfat ·H2O , 0,02%
  • Magnesiumsulfat ·7H 2 O, 9 %
  • Kaliumaluminiumsulfat, 0,009 %
  • Kaliumklorid, 12 %
  • Kaliumfosfat monobasiskt, 31 %
  • Kaliumjodid, 0,005 %
  • Natriumklorid, 10,5 %
  • Natriumfluorid, 0,057 %
  • Trikalciumfosfat, 14,9 %
Förberedelse:
  • Gör 1 X lösning genom att lösa 8 g pulver i 1 L destillerat vatten
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumkarbonat 21%, Kopparsulfat.5H2O 0,039%, Järnfosfat 1,47%, Mangansulfat.H2O 0,02%, Magnesiumsulfat.7H2O 9%, Kaliumaluminiumsulfat 0,009%, Kaliumklorid 1,2% kalium, kaliumklorid 31 %, kaliumjodid 0,005 %, natriumklorid 10,5 %, natriumfluorid 0,057 %, trikalciumfosfat 14,9 %
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Art Råtta
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C