Läs mer
MP Biomedicals™ Wesson saltblandning
Produktkod. p-3533262 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
Produktkod. 11425672
Brand: MP Biomedicals™ 0290285102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Insektsdietblandning
Pulveriserad
Wessons saltblandning är designad för insektsdietblandningen.
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Kalciumkarbonat, 21 %
  • Kopparsulfat ·5H 2 O, 0,039 %
  • Järnfosfat, 1,47 %
  • Mangansulfat ·H2O , 0,02%
  • Magnesiumsulfat ·7H 2 O, 9 %
  • Kaliumaluminiumsulfat, 0,009 %
  • Kaliumklorid, 12 %
  • Kaliumfosfat monobasiskt, 31 %
  • Kaliumjodid, 0,005 %
  • Natriumklorid, 10,5 %
  • Natriumfluorid, 0,057 %
  • Trikalciumfosfat, 14,9 %
Förberedelse:
  • Gör 1 X lösning genom att lösa 8 g pulver i 1 L destillerat vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumkarbonat 21%, Kopparsulfat.5H2O 0,039%, Järnfosfat 1,47%, Mangansulfat.H2O 0,02%, Magnesiumsulfat.7H2O 9%, Kaliumaluminiumsulfat 0,009%, Kaliumklorid 1,2% kalium, kaliumklorid 31 %, kaliumjodid 0,005 %, natriumklorid 10,5 %, natriumfluorid 0,057 %, trikalciumfosfat 14,9 %
Formatera Pulver
Kvantitet 2 kg
Art Råtta
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate