Läs mer
MP Biomedicals™ Vetegroddar, pulver
Produktkod. 11405722 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405722 45,35 kg 100lb
11495712 11,33 kg 25lb
11485712 2,26 kg 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405722 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290328880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5620.00 SEK
    5351.42 SEK / 100lb
    Save 268.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kosttillskott
Beskrivning:
MP vetegroddar är rå och har inte värmebehandlats på något sätt. Innehåller vetegroddar, kli och mellanfrukter.
Fysisk beskrivning:
Bruna flingor/pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Flingor
För användning med (applikation) Inom molekylärbiologin används vetegroddsextrakt för att utföra in vitro translationsexperiment, eftersom växtembryot innehåller alla makromolekylära komponenter som är nödvändiga för att översätta mRNA till aminosyror, men innehåller relativt låga nivåer av sitt eget mRNA.
Kvantitet 45,35 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C