Beskrivning
Beskrivning:
MP vetegroddar är rå och har inte värmebehandlats på något sätt. Innehåller vetegroddar, kli och mellanfrukter.
Fysisk beskrivning:
Bruna flingor/pulver
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Formatera | Flingor |
| För användning med (applikation) | Inom molekylärbiologin används vetegroddsextrakt för att utföra in vitro translationsexperiment, eftersom växtembryot innehåller alla makromolekylära komponenter som är nödvändiga för att översätta mRNA till aminosyror, men innehåller relativt låga nivåer av sitt eget mRNA. |
| Kvantitet | 2,26 kg |
| Art | Råtta |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |