Läs mer
MP Biomedicals™ Agglutinin från vetegroddar
Produktkod. 11438511 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438511 100 mg 100mg
11428511 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438511 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215226680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12340.00 SEK
    11754.42 SEK / 100mg
    Save 585.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MP Biomedicals™ Agglutinin från vetegroddar har affinitet för N-acetyl-β -D-glukosaminylrester och N-acetyl-β -D-glukosaminoligomerer.
  • Mindre än 4 mg/ml kommer att agglutinera humana erytrocyter av typ O, och mindre än 1 mg/ml kommer att agglutinera neuraminidas-behandlade erytrocyter
  • Innehåller inga proteinbundna kolhydrater
Specifikationer
Färg Vit till ljusgul
Kvantitet 100 mg
Källa Triticum vulgaris
Innehåll och lagring -20 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Proteomics, immunsystemsreglering
Produkttyp Lektin