Läs mer
MP Biomedicals™ Agglutinin från vetegroddar
Produktkod. p-3575994 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 11428511
Brand: MP Biomedicals™ 0215226625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP Biomedicals™ Agglutinin från vetegroddar har affinitet för N-acetyl-β -D-glukosaminylrester och N-acetyl-β -D-glukosaminoligomerer.
  • Mindre än 4 mg/ml kommer att agglutinera humana erytrocyter av typ O, och mindre än 1 mg/ml kommer att agglutinera neuraminidas-behandlade erytrocyter
  • Innehåller inga proteinbundna kolhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vit till ljusgul
Kvantitet 25 mg
Källa Triticum vulgaris
Innehåll och lagring -20 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Proteomics, immunsystemsreglering
Produkttyp Lektin