Läs mer
MP Biomedicals™ Helt serum, häst, renat, 2mL
Produktkod. 11444315 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444315 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 11444315 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0855987
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Helt hästserum med buffertsalter
Specifikationer
Art Häst
Form Frystorkat material
Produkttyp Hästserum
Kvantitet 2 ml
Steriliseringsmetod 0,2μ m filtrering
Formulering Delipiderad, lyofiliserad från PBS med azid
För användning med (applikation) Immunelektrofores, ouchterlony immundiffusion och andra immunoutfällningstekniker, blockeringsmedel i fluorescens- och enzymimmunanalyser
pH 7.3
Proteininnehåll 63.5 mg/mL