Läs mer
MP Biomedicals™ Jästlytiskt enzym
Produktkod. 11404572 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 U
Förpackningsstorlek:
10ku
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404572 10 U 10ku
1 options
Produktkod. 11404572 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219012310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7090.00 SEK
    6753.54 SEK / 10ku
    Save 336.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Från Arthrobacter luteus
Aktivitet: 100 000 U/g. Enhet Definition: En enhet kommer att producera enΔ En 800 av 0,001 per minut vid pH 7,5 och °25 C, med användning av en suspension av bryggjäst som substrat i en 3 ml reaktionsblandning. Detta enzym katalyserar lysen av jästceller och hydrolyserar glukospolymerer medβ -1,3-bindningar (t.ex. glukan). Det är också användbart för att förbereda jästsfäroplaster. Lyofiliserat pulver.
Specifikationer
Koncentration ≥100 000 U/g
Färg Beige
pH 5 till 10
För användning med (applikation) Celllys, sfäroplastning och glukanhydrolys
Innehåll och lagring 0 °C
Källa Arthrobacter luteus
Kvantitet 10 U
Produkttyp Jästlytiskt enzym
Form Lyofiliserat pulver