Läs mer
MP Biomedicals™ Yeast Lytic Enzyme, från Arthrobacter luteus
Produktkod. 11458811 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kU
Förpackningsstorlek:
50ku
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458811 50 kU 50ku
1 options
Produktkod. 11458811 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215352650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12220.00 SEK
    11637.58 SEK / 50ku
    Save 582.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
  • Aktivitet 20 000 enheter/g
Specifikationer
Koncentration 20 000 U/g
Färg Solbränna
pH 7.5
För användning med (applikation) Används för att smälta cellväggen hos aktiva jästceller
Innehåll och lagring 0 °C
Källa Arthrobacter luteus
Kvantitet 50 kU
Produkttyp Jästlytiskt enzym
Form Lyofiliserat pulver