Läs mer
MP Biomedicals™ Jästlytiskt enzym
Produktkod. 11448811 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kU
Förpackningsstorlek:
10ku
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448811 10 kU 10ku
1 options
Produktkod. 11448811 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215352610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2665.00 SEK
    2535.50 SEK / 10ku
    Save 129.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Från Arthrobacter luteus
Enhet Definition: En enhet kommer att producera enΔ A800 på 0,001 per minut vid pH 7,5 och °25 C, med användning av en suspension av bryggjäst som substrat i en 3 ml reaktionsblandning.
Detta enzym katalyserar lysen av jästceller och hydrolyserar glukospolymerer medβ -1,3-bindningar (t.ex. glukan). Det är också användbart för att förbereda jästsfäroplaster.
Zymolyase
Lyofiliserat pulver
Aktivitet: 20 000 enheter/g
Specifikationer
Koncentration 20 000 U/g
Färg Solbränna
pH 7.5
För användning med (applikation) Smälta cellväggen av aktiva jästceller
Innehåll och lagring 0 °C
Källa Arthrobacter luteus
Kvantitet 10 kU
Produkttyp Jästlytiskt enzym
Form Lyofiliserat pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yeast Lytic Enzyme, from arthrobacter luteus
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: yeast lytic enzyme