Läs mer
MP Biomedicals™ Jäst RPM Plasmidisoleringssats
Produktkod. 11363149 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal prover:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
100 förberedelser
Produktkod. Antal prover Förpackningsstorlek
11363149 100 förberedelser 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 11363149 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 112069400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7730.00 SEK
    7361.12 SEK / Paket med 100
    Save 368.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Yeast Rapid Pure Miniprep Plasmid Isolation Kit designat för jästceller. Kan isolera plasmid från bakteriella transformanter för användning i alla nedströmsapplikationer (PCR, sekvensering, restriktionsenzymdigestion, märkning, etc).
  • Plasmiden isolerad från jäst är lämplig för PCR och bakteriell transformation.
  • Samma kit kan användas för att isolera plasmid från bakteriella transformanter för användning i alla nedströmsapplikationer (PCR, sekvensering, restriktionsenzymdigestion, märkning, etc).
  • Plasmid-DNA mini-preps från jäst räddar positiva bytesplasmider efter en jäst två-hybrid eller en jäst en-hybrid screening.
Specifikationer
Provtyp Jästplasmidprep
För användning med (applikation) För PCR och bakteriell transformation
Inkluderar Jästlysmatris, alkalisk lyslösning, neutraliserande lösning, centrifugeringsbuffert, tvättlösningskoncentrat, centrifugeringsfilter, fångströr, Pre-lysbuffert
Antal prover 100 förberedelser
Provvolym 1.5 mL
Provkälla Jästkultur
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.