Läs mer
MP Biomedicals™ Jäst, Torula, Pulver
Produktkod. 11425712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Förpackningsstorlek:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425712 45,35 kg 100lb
11405712 2,26 kg 5lb
11415712 11,33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425712 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290308580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38170.00 SEK
    36361.62 SEK / 100lb
    Save 1808.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Källa: Candida utilis
Användningsområden:
Torulajäst är en vanlig smaktillsats i bearbetade livsmedel som chips, kryddblandningar och kex. Det används också i sällskapsdjursfoder, i biodling och som lockmedel i fällor utformade för att kontrollera olivflugor
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Torulajäst är en vanlig smaktillsats i bearbetade livsmedel som chips, kryddblandningar och kex, som även används i sällskapsdjursfoder, biodling och som lockmedel i fällor utformade för att bekämpa olivflugor
Kvantitet 45,35 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C