Läs mer
MP Biomedicals™ Jäst, Torula, Pulver
Produktkod. p-3533266 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Unit Size:
100lb
25lb
5lb
Product Code. 11405712
Brand: MP Biomedicals™ 0290308505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Källa: Candida utilis
Användningsområden:
Torulajäst är en vanlig smaktillsats i bearbetade livsmedel som chips, kryddblandningar och kex. Det används också i sällskapsdjursfoder, i biodling och som lockmedel i fällor utformade för att kontrollera olivflugor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Djurkost
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Torulajäst är en vanlig smaktillsats i bearbetade livsmedel som chips, kryddblandningar och kex, som även används i sällskapsdjursfoder, biodling och som lockmedel i fällor utformade för att bekämpa olivflugor
Kvantitet 2,26 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C